Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H56NO7P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
549.72
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
~99%
form
semisolid
color
yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOC[C@@H](COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(C)=O
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?