The product should be stored at room temperature.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 caps | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 414,00 |
100 caps | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 811,00 |
Über diesen Artikel
Application
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form capsule | form tablet | form capsule | form powder |
| solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility water, high purity: 1 capsule/100 mL | solubility water: soluble 100 mg/mL |
| pH 4.5-5.5 | pH 4.5-5.5 (1 tablet/100mL in water) | pH 9.3-9.9 | pH 7.5-9 (25 °C, 29.4 g/L) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10332-33-9
10332-33-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What is the storage condition for this product?