Fortfahren mit
P4904
Platelet Activating Factor-16
≥98%, pro-inflammatory lipid mediator, powder
Synonym(e):
β-Acetyl-γ-O-Hexadecyl-L-α-Phosphatidylcholin, PAF, Platelet Activating Factor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 56,10
€ 47,68
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 124,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 515,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H54NO7P · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
523.68 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Beilstein/REAXYS Number:
3574588
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
€ 47,68
Listenpreis€ 56,10Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2-Acetyl-1-hexadecyl-sn-glycero-3-phosphorylcholin Hydrat, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.CCCCCCCCCCCCCCCCOC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(C)=O
InChI
1S/C26H54NO7P.H2O/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-31-23-26(34-25(2)28)24-33-35(29,30)32-22-20-27(3,4)5;/h26H,6-24H2,1-5H3;1H2/t26-;/m1./s1
InChI key
HFMSDOHEENWULV-UFTMZEDQSA-N
Application
β-Acetyl-γ-O-hexadecyl-L-α-phosphatidylcholine has been used:
  • to study its effects on phagocytic activity and production of superoxide anion in equine alveolar macrophage and blood neutrophils[1]
  • to study its protective effects against cisplatin-induced cell death in a human melanoma cell line in vitro[2]
  • to determine its effects on cervical ripening and leukocyte infiltration in rat models[3]
Biochem/physiol Actions
β-Acetyl-γ-O-hexadecyl-L-α-phosphatidylcholine or platelet-activating factor (PAF), is a phospholipid[4], and a pro-inflammatory lipid mediator.[5] It acts as a ligand for G protein-coupled platelet-activating factor (PAF) receptors and participates in several biological processes such as airway constriction, hypotension, platelet activation, and increased vascular permeability.[5] PAF is released by various cells such as platelets, neutrophils, endothelial cells, and monocytes/macrophages. The levels of PAF are low in the blood due to its rapid metabolism by PAF acetylhydrolase and low production.[6]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P7568511075878110P
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid
form
powder
assay
≥98%
assay
≥99%
assay
≥98% (TLC)
assay
>99% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)