Fortfahren mit
511075
Plättchenaktivierender Faktor-16
≥98% (TLC), lyophilized solid, inflammation mediator, Calbiochem®
Synonym(e):
Plättchenaktivierender Faktor-16, PAF (C₁₆), 1-O-Palmityl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholin, 1-O-Hexadecyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,80
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H54NO7P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
523.68
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
€ 52,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Plättchenaktivierender Faktor-16, A potent mediator of inflammation that increases vascular permeability. Activates MAP kinases and MAP kinase kinase (MEK) in CHO cells.
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white to off-white
solubility
ethanol: 0.5-1 mg/mL, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)C)COCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C26H54NO7P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-31-23-26(34-25(2)28)24-33-35(29,30)32-22-20-27(3,4)5/h26H,6-24H2,1-5H3/t26-/m1/s1
InChI key
HVAUUPRFYPCOCA-AREMUKBSSA-N
General description
Synthetisch. Ein potenter Entzündungsfaktor, der die Durchlässigkeit der Gefäße erhöht. Aktiviert MAP-Kinasen und MAP-Kinase-Kinase (MEK) in CHO-Zellen.
Synthetischer, wasserlöslicher plättchenaktivierender Faktor. Ein potenter Entzündungsfaktor, der die Durchlässigkeit der Gefäße erhöht. Aktiviert MAP-Kinase und MAP-Kinase-Kinase (MEK) in CHO-Zellen.
Biochem/physiol Actions
Zellpermeabel: nein
Primärziel
MAP-Kinasen und MAP-Kinase-Kinase (MEK)
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und unter Inertgas einfrieren (-20 °;C oder -70 °;C). Wässrige Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Tage stabil. Ethanol-Stammlösungen sind bei -70 °;C bis zu 3 Monate stabil.
Other Notes
Honda, Z., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 2307.
Mori, M., et al. 1994. Ann. N.Y. Acad. Sci.744, 107.
Pinckard, R.N., et al. 1992. J. Immunol.148, 3528.
Salari, H., et al. 1992. Biochem. Cell Biol.70, 129.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P4904P7568124013
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥99%
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: 0.5-1 mg/mL, water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 1 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
  1. May I inquire about the solubility in DMSO?
    1 answer
    1. The product has not been tested for solubility in DMSO. However, other sources indicate that this material is soluble in DMSO at approximately 10 mg/mL.