Merck
P4243
S-Petasin
>98% (HPLC), powder
Synonym(e):
(3S,4aR,5R,6R)-[2,3,4,4a,5,6,7,8-Octahydro-3-(2-propenyl)-4a,5-dimethyl-2-oxo-6-naphthyl] Z-3′-methylthio-1′-propenoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H26O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.47
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
CS\C=C/C(=O)O[C@@H]1CCC2=CC(=O)[C@@H](C[C@]2(C)[C@H]1C)C(C)=C
assay
>98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: soluble 24 mg/mL, H2O: insoluble
Biochem/physiol Actions
L-type voltage-dependent calcium channel blocker.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)