Merck
P4164
N-(Phenylacetyl)-L-phenylalanine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H17NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H17NO3/c19-16(12-14-9-5-2-6-10-14)18-15(17(20)21)11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15H,11-12H2,(H,18,19)(H,20,21)/t15-/m0/s1
InChI key
LIIPHJDKZNTNII-HNNXBMFYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S K Burley et al.
Biochemistry, 26(16), 5091-5099 (1987-08-11)
Single-crystal X-ray diffraction was used to determine the three-dimensional structures of two antigelling oligopeptides, L-lysyl-L-phenylalanyl-L-phenylalanine and L-phenylalanylglycylglycyl-D-phenylalanine, and two antisickling peptide analogues, L-phenylalanine benzyl ester and N-phenylacetyl-L-phenylalanine. Although these bisphenyl compounds are chemically quite different from one another, they demonstrate
J R Votano et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 81(10), 3190-3194 (1984-05-01)
N-Phenylacetyl-L-phenylalanine (PAP) and L-phenylalanyl-3-aminopyridine ( PAPA ) are biaromatic agents with properties that make them suitable candidates for the development of a useful therapeutic agent for the treatment of sickle cell disease. PAP and PAPA are taken up by the