Merck
P3733
Hamilton® Softgrip® fixed-volume pipette
volume 10 μL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
At 100% volume (Accuracy within ±0.80%, Precision within ±0.40%)
feature
electronic: no, single-channel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 55019-03
volume
10 μL
color
purple
General description
Same ergonomic features as the Hamilton Softgrip adjustable volume pipette.
  • Less discomfort in the hand and wrist as compared to other pipettes during prolonged use
  • Multi-point color coding for easy volume identification
Every SoftGrip pipette is calibrated at Hamilton with standards traceable to NIST. A certificate of calibration documenting accuracy and precision is provided in the package along with non-wettable recalibration labels for field service and recalibration.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Softgrip is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)