Merck
P3161
D-Pantothenic acid sodium salt
Synonym(e):
(R)-N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-β-alanine calcium salt, Vitamin B5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONHCH2CH2CO2 · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.22
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
212-768-6
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na].CC(C)(CO)[C@H](O)C(=O)NCCC(O)=O
Application
Precursor in the biosynthesis of coenzyme A.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)