Merck
P3127
PTH-valin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14N2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14N2OS/c1-8(2)10-11(15)14(12(16)13-10)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3,(H,13,16)
InChI key
HEIKHJHSVLQGGN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)