P2672
Poly-(ethylenglykol)-diglycidylether
~75%
Synonym(e):
Diepoxy-PEG, PEG-Diglycidylether, Polyoxyethylen-bis-(glycidylether)
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
non-ionic
Assay
~75%
Dichte
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable