Merck
P2500
Sigma-Aldrich
DL-Panthenol
Synonym(e):
(±)-α,γ-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-β,β-dimethylbutyramid, (±)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-buttersäure-3-hydroxypropylamid, DL-Pantothenalkohol
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONH(CH2)3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.25
Beilstein:
1724945
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
mp (Schmelzpunkt)
66-69 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(CO)C(O)C(=O)NCCCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,6-12)7(13)8(14)10-4-3-5-11/h7,11-13H,3-6H2,1-2H3,(H,10,14)
InChIKey
SNPLKNRPJHDVJA-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable