Merck
P2377
PTH-L-prolin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12N2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.30
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1[C@@H]2CCCN2C(=S)N1c3ccccc3
InChI
1S/C12H12N2OS/c15-11-10-7-4-8-13(10)12(16)14(11)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10H,4,7-8H2/t10-/m0/s1
InChI key
YNJJBMAKBUZCKN-JTQLQIEISA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)