Merck
P1777
Sigma-Aldrich
1,2-Di(palmitoyl-d31)-sn-glycero-3-phosphocholine
98 atom % D
Synonym(e):
1,2-Di(perdeuterohexadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H18D62NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
796.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
Isotopenreinheit
98 atom % D
Massenverschiebung
M+62
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)