Merck
P1752
PTH-methionine sulfone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14N2O3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.38
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
CS(=O)(=O)CCC1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)