Merck
P0913
Polyinosinsäure:Polycytidylsäure Natriumsalz
γ-irradiated, 10% Poly (I:C) with buffer salts, TLR ligand tested
Synonym(e):
Poly (I:C), Poly(I) • Poly(C)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
(Free nucleotides NMT 1% (TLC))
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
lyophilized powder
Solubility:
H2O: 10 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
assay
(Free nucleotides NMT 1% (TLC))
form
lyophilized powder
storage condition
desiccated
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O)[n]4c5ncnc(c5nc4)O)(O)O.[P](=O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)N2C=CC(=NC2=O)N)(O)O
InChI
1S/C10H13N4O8P.C9H14N3O8P.Na/c15-6-4(1-21-23(18,19)20)22-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,17)(H2,18,19,20);1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);/t
InChI key
GETQKWBYQAUFQM-VRQAYDGLSA-N
Application
TLR3 erkennt doppelsträngige RNA und ist ein wesentlicher Effektor für die Immunreaktion gegen virale Pathogene. Polyinosinsäure:Polycytidylsäure (Poly(I) • Poly(C)) ist ein doppelsträngiger Homopolymer, der als Modell-RNA zur Untersuchung der zellulären Signaltransduktion auf Ebene des TLR3 verwendet wird. Poly(IC) ist ein TRIF-abhängiger Toll-like-Rezeptor-3 (TLR3)-Ligand.
Biochem/physiol Actions
Die Transfektion von Poly (I:C) in NIT-1-Zellen wurde im Rahmen eines Modells für die intrazelluläre dsRNA-induzierte β-Zell-Apoptose verwendet. Achtzehn Stunden nach der Transfektion waren 45 % der Zellen apoptotisch und es wurde eine Zunahme der nukleären Translokation von NF-kB, p50/p65, die Spaltung der Caspasen 3 und 8 sowie die transkriptionale Induktion von Caspase 12, Fas, IL-15 und dem TNF-Rezeptor-assozierten Ligand (TRAIL) beobachtet. Poly(I:C) wird als eines der am besten geeigneten Produkte zur Generierung von stabilen ausgereiften dendritischen Zellen (DC) empfohlen. Diese ausgereiften DC können nach der Injektion aufgrund ihrer Fähigkeit, nach der CD40-Ligation bioaktives IL-12 zu sekretieren, in vivo effektive Immunreaktionen hervorrufen. Poly (I:C) wurde als potentes Adjuvans zur Verbesserung der spezifischen antitumoralen Immunreaktionen auf einen Peptid-Impfstoff verwendet.
Preparation Note
Zur Aufrechterhaltung der doppelsträngigen Struktur benötigt das Produkt Ionenstärke. Um Denaturierung zu vermeiden, in Lösungen mit physiologischen Salzkonzentrationen (z. B. Kochsalzlösung) rekonstituieren. Bei der Rekonstitution muss das Produkt möglicherweise erwärmt (50 °C) und wieder abgekühlt werden, um ein Reannealing zu erreichen.
Other Notes
Doppelsträngiger Homopolymer.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)