Merck
P136
1,4-Diamino-butan -dihydrochlorid
Synonym(e):
1,4-Butandiamin -dihydrochlorid, Putrescin -dihydrochlorid, Tetramethylendiamin -dihydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2(CH2)4NH2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.07
EC Number:
206-375-9
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3906680
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mp
280 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCCCN
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI key
XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Bindet an die Polyamin-modulierende Stelle des NMDA-Rezeptors und potenziert NMDA-induzierte Ströme; Vorläufer von Spermidin.
Bindet an die Polyamin-modulierende Stelle des NMDA-Rezeptors; potenziert NMDA-induzierte Ströme.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Diamino-butan -dihydrochlorid
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)