Merck
P1201
Sigma-Aldrich
DL-Propranolol-[4-3H] -hydrochlorid -Lösung
ethanol solution
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H21NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.80
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Form
ethanol solution
Kennzeichnungsgrad
15-30 Ci/mmol
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.[3H]c1ccc(OCC(O)CNC(C)C)c2ccccc12