Merck
P1076
Palmitinsäure-[9,10-3H]
ethanol solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H32O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.42
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
ethanol solution
extent of labeling
30-60 Ci/mmol
mass shift
M+4
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[3H]C(CCCCCC)C([3H])CCCCCCCC(O)=O
Gene Information
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kumar Chokalingam et al.
Tissue engineering. Part A, 15(9), 2561-2570 (2009-02-05)
The objectives of this study were to determine how tensile stimulation delivered up to 14 days in culture influenced type I collagen gene expression in stem cells cultured in collagen sponges, and to establish if gene expression, measured using a