Merck
P1002
PTH-isoleucin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16N2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.34
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-771-2
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16N2OS/c1-3-9(2)11-12(16)15(13(17)14-11)10-7-5-4-6-8-10/h4-9,11H,3H2,1-2H3,(H,14,17)
InChI key
NMRFWXLNHGJLIU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)