Wichtige Dokumente
P0896
Pimelinsäure-diethylester
~97% (capillary GC)
Synonym(e):
Diethyl-pimelat, Heptandisäure-diethylester
About This Item
Assay
~97% (capillary GC)
Brechungsindex
n20/D 1.430 (lit.)
bp
192-194 °C/100 mmHg (lit.)
Dichte
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)CCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H20O4/c1-3-14-10(12)8-6-5-7-9-11(13)15-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChIKey
LKKOGZVQGQUVHF-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)