Merck
P0881
L-Phenylalanin-tert.-butylester -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH2CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.76
EC Number:
239-151-4
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4723424
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO2.ClH/c1-13(2,3)16-12(15)11(14)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,11H,9,14H2,1-3H3;1H/t11-;/m0./s1
InChI key
FDMCEXDXULPJPG-MERQFXBCSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1