Merck
P0769
D(−)3-Phosphoglyceric acid trisodium salt
~95%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C3H4O7PNa3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.00
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~95%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].O[C@H](COP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7O7P.Na.H/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9;;/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);;/t2-;;/m1../s1
InChI key
SPGDBDZRPZJUJL-YBBRRFGFSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)