Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H25N2O3Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
460.95
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (TLC)
Quality Level
form
solid
mp
158-162 °C
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc2n(c(C)c(CC(=O)NCCc3ccccc3)c2c1)C(=O)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C27H25ClN2O3/c1-18-23(17-26(31)29-15-14-19-6-4-3-5-7-19)24-16-22(33-2)12-13-25(24)30(18)27(32)20-8-10-21(28)11-9-20/h3-13,16H,14-15,17H2,1-2H3,(H,29,31)
InChI key
VYDBTNADENXYSN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibits human recombinant and ovine cyclooxygenase-2 (COX-2) with IC50s of 0.06 μM and 0.125 μM, respectively; over 400-fold less potent as an inhibitor of COX-1.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P0740-5MG | 04061832785813 |