Merck
P0666
5α-Pregnan-3β-ol-20-one
Synonym(e):
3β-Hydroxy-5α-pregnan-20-one, 3β-Hydroxy-5α-tetrahydroprogesterone, 5α-Dihydropregnenolone, Allopregnanolone, Isopregnanolone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H34O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.49
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
208-224-2
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
CC(=O)C1CCC2C3CC[C@H]4CC(O)CCC4(C)C3CCC12C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)