Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17N2O4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
EC Number:
208-294-4
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
solid
drug control
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada, kontrollierte Droge in Deutschland
solubility
H2O: >20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C)CCc1c[nH]c2cccc(OP(O)(O)=O)c12
Biochem/physiol Actions
Psilocybin is a hallucinogenic serotonin 1A and 2A agonist and psychotomimetic.
Psilocybin is a hallucinogenic serotonin 1A and 2A agonist and psychotomimetic. It is the minor hallucinogenic component of Teonanácatl, the sacred mushroom of Mexico. Psilocybin produces muscle relaxation, dilation of pupils, vivid visual and auditory distortions, and emotional disturbances.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Hallucinogen actions on human brain revealed.
Hyeong-Min Lee et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(6), 1820-1821 (2012-02-07)
Jonathan P Roiser et al.
Current biology : CB, 22(7), R231-R233 (2012-04-14)
Two recent studies report changes in human brain responses after exposure to psilocybin, the active ingredient of hallucinogenic mushrooms. Psilocybin increased sensory cortex responses during emotional recollection, but decreased resting-state blood flow in prefrontal cortex, with potential implications for treating depression.
Erich Studerus et al.
PloS one, 7(2), e30800-e30800 (2012-03-01)
Responses to hallucinogenic drugs, such as psilocybin, are believed to be critically dependent on the user's personality, current mood state, drug pre-experiences, expectancies, and social and environmental variables. However, little is known about the order of importance of these variables
Opening doors of perception: psychedelic drugs and end-of-life care.
Norra Macready
Journal of the National Cancer Institute, 104(21), 1619-1620 (2012-10-30)
Matthew W Johnson et al.
Drug and alcohol dependence, 123(1-3), 132-140 (2011-12-02)
Psilocybin is a well-characterized classic hallucinogen (psychedelic) with a long history of religious use by indigenous cultures, and nonmedical use in modern societies. Although psilocybin is structurally related to migraine medications, and case studies suggest that psilocybin may be efficacious