Produktname
pSF-TAC-NH2-OmpA-COOH-FLAG, plasmid vector for molecular cloning
recombinant
expressed in E. coli
tag
FLAG® tagged
form
buffered aqueous solution
mol wt
size 5502 bp
bacteria selection
ampicillin
origin of replication
pUC
peptide cleavage
EKT
peptide tag location
C-terminal
promoter
Promoter name: Tac
Promoter activity: inducible
Promoter type: bacterial
secretion signal
OmpA
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Analysis Note
Application
General description
Legal Information
Other Notes
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Proteinexpressionstechnologien für verschiedene Expressionssysteme zur Unterstützung von Forschung und der Herstellung von Arzneimitteln und Impfstoffen.
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.