Merck
O8639
Osteo-Bed Bone Embedding Solvent
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12171500
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
density
>1.20 g/mL
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
For use with Osteo-Bed Bone Embedding Kit. Solvent for removal of plastic from sections prior to rehydration and staining. Most histochemical and immunohistochemistry staining protocols require the removal of methyl methacrylate (MMA) and rehydration of mounted sections for improved stain penetration and greater contrast.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-09-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
O8639-4X500ML04061838207982