Merck
O3264
Olomoucine II
≥97% (HPLC), powder
Synonym(e):
2-(1-Ethyl-2-hydroxyethylamino)-6-(2-hydroxybenzyl)amino-9-isopropylpurine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H26N6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.45
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
chloroform: soluble 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(CO)Nc1nc(NCc2ccccc2O)c3ncn(C(C)C)c3n1
InChI
1S/C19H26N6O2/c1-4-14(10-26)22-19-23-17(20-9-13-7-5-6-8-15(13)27)16-18(24-19)25(11-21-16)12(2)3/h5-8,11-12,14,26-27H,4,9-10H2,1-3H3,(H2,20,22,23,24)
InChI key
NDUVSANREQEDRE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cdk1 inhibitor.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)