Merck
O2126
Octacosan
~99% (GC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)26CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
394.76
EC Number:
211-125-7
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1770570
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
13.6 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
~99% (GC)
bp
278 °C/15 mmHg (lit.)
mp
57-64 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C28H58/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3
InChI key
ZYURHZPYMFLWSH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)