Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C54H69N11O10S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1096.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C1NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)C(Cc4ccc(O)cc4)NC(=O)C(CSSCC(NC1=O)C(=O)NC(C(C)O)C(N)=O)NC(=O)C(N)Cc5ccc6ccccc6c5
Gene Information
human ... SSTR1(6751), SSTR4(6754)
mouse ... Sstr3(20607)
Biochem/physiol Actions
sst2 somatostatin receptor agonist.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?