Wichtige Dokumente
N9287
Monoclonal Anti-NBS1 (Nibrin) antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone NBS1-501, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Nijmegen Breakage Syndrome, Anti-p95 Protein of NBS1.MRE11/RAD50 Complex
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
NBS1-501, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~95 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using nuclear extract of HEK 293T expressing recombinant human NBS1
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NBN(4683)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- antibody microarray
- immunocytochemistry
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)