Wichtige Dokumente
N8636
Neocarratetraose 41-sulfate sodium salt
≥98%
About This Item
Assay
≥98%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].OC[C@H]1O[C@@H](OC2[C@H]3CO[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O3)O[C@@H]4[C@@H](O)[C@H](O)O[C@H](CO)[C@@H]4OS([O-])(=O)=O)[C@H](O)[C@@H](O[C@H]5O[C@@H]6CO[C@@H](C6O)[C@H]5O)[C@H]1O
Sonstige Hinweise
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable