N6789
Anti-NUCB2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-NEFA, Anti-Nef, Anti-Nesfatin, Anti-Nucleobindin 2, Anti-P54
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~54 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1.5 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using NIH3T3 cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using rat adrenal extract (S1 fraction) and mouse testis extract (S1 fraction)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Nucb2(59295)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable