Merck
N6010
N-Nitroso-N-methyl-N-propylamine
Synonym(e):
Methylpropylnitrosamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H10N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.14
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
density
0.9 g/mL (lit.)
SMILES string
CCCN(C)N=O
Packaging
Bulk Package
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
W Lijinsky et al.
Journal of the National Cancer Institute, 70(5), 959-963 (1983-05-01)
The carcinogenicity of N-nitrosomethyl-n-propylamine and five of its derivatives, including N-nitrosomethyl-n-butylamine, was compared by oral administration of the compounds to inbred F344 rats. N-Nitromethyl-n-propylamine and N-nitrosomethyl-n-butylamine given in drinking water induced tumors of the upper gastrointestinal tract, mainly carcinomas of