Merck
N5890
N-(3-Nitro-2-pyridinesulfenyl)-O-t-butyl-L-tyrosine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H21N3O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
391.44
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)Oc1ccc(CC(NSc2ncccc2N(=O)=O)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C18H21N3O5S/c1-18(2,3)26-13-8-6-12(7-9-13)11-14(17(22)23)20-27-16-15(21(24)25)5-4-10-19-16/h4-10,14,20H,11H2,1-3H3,(H,22,23)
InChI key
DTMLYWDPCJWGPQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
N5890-500MG04061832417660
N5890-50MG04061832417677
N5890-100MG04061832417653