Wichtige Dokumente
N4786
NPS 2390
≥99% (HPLC), solid
Synonym(e):
Quinoxaline-2-carboxylic acid adamantan-1-ylamide
About This Item
Beschreibung
Caution-Not Yet Fully Tested-For Research Use Only-Not For Human Use.
Assay
≥99% (HPLC)
Form
solid
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: soluble ~5 mg/mL
H2O: insoluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(NC12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2)c4cnc5ccccc5n4
InChI
1S/C19H21N3O/c23-18(17-11-20-15-3-1-2-4-16(15)21-17)22-19-8-12-5-13(9-19)7-14(6-12)10-19/h1-4,11-14H,5-10H2,(H,22,23)/t12-,13+,14-,19-
InChIKey
ZKFVOZCCAXQXBU-KRFSREQESA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)