Fortfahren mit
N4396
Nalbuphin -hydrochlorid Hydrat
≥98% (HPLC), powder, μ and κ opioid receptors agonist
Synonym(e):
17-(Cyclobutylmethyl)-4,5-epoxymorphinan-3,6,14-triol -hydrochlorid Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 144,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 452,00
€ 384,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H27NO4 · HCl · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
393.90 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
245-549-9
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 144,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Nalbuphin -hydrochlorid Hydrat, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubility
H2O: soluble, ethanol: soluble
originator
Abbott
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].[H][C@@]12Oc3c(O)ccc4C[C@H]5N(CC[C@@]1(c34)[C@@]5(O)CC[C@@H]2O)CC6CCC6
InChI
1S/C21H27NO4.ClH.H2O/c23-14-5-4-13-10-16-21(25)7-6-15(24)19-20(21,17(13)18(14)26-19)8-9-22(16)11-12-2-1-3-12;;/h4-5,12,15-16,19,23-25H,1-3,6-11H2;1H;1H2/t15-,16+,19-,20-,21+;;/m0../s1
InChI key
IUGXDRGXUYNFHK-XSFMULHUSA-N
Gene Information
General description
Nalbuphin wirkt als Analgetikum. Es weist antikatabolische Eigenschaften auf. Nalbuphin kann mit Sedierungen, Übelkeit und Erbrechen in Verbindung gebracht werden.
Biochem/physiol Actions
Partieller Agonist für μ- und κ-Opioidrezeptoren.
Features and Benefits
Diese Verbindung wurde von Abbott entwickelt. Um weitere Pharma-entwickelte Verbindungen und zugelassene Therapeutika/Arzneimittelkandidaten anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N9412B2417H4413
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: soluble, ethanol: soluble
solubility
DMSO: ~12 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
methanol: 10 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL
solubility
H2O: >5 mg/mL
Gene Information
human ... OPRD1(4985), OPRK1(4986), OPRM1(4988)
Gene Information
-
Gene Information
human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1D(6339), SCNN1G(6340)
mouse ... Scnn1a(20276), Scnn1b(20277), Scnn1d(140501), Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122), Scnn1b(24767), Scnn1g(24768)
Gene Information
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)