Wichtige Dokumente
N4140
N-(3-Nitro-2-pyridinesulfenyl)-L-aspartic acid β-t-butyl ester
About This Item
Form
solid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)CC(NSc1ncccc1N(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H17N3O6S/c1-13(2,3)22-10(17)7-8(12(18)19)15-23-11-9(16(20)21)5-4-6-14-11/h4-6,8,15H,7H2,1-3H3,(H,18,19)
InChIKey
VTEWXTHQMTVUOZ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)