N3788
Anti-Nap1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-NCK-associated protein 1, Anti-NCKAP1, Anti-p125Nap1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~125 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 0.5-1 μg/mL using 3T3 cells lysate and HEK-293T cells expressing human Nap1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NCKAP1(10787)
mouse ... Nckap1(50884)
rat ... Nckap1(58823)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable