Merck
N3009
SAFC
4-Nitro-benzaldehydoxim
Synonym(e):
4-Nitrobenzaldoxim
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H4CH=NOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.13
Beilstein:
2047086
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
mp (Schmelzpunkt)
126-130 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(=N\O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O3/c10-8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(11)12/h1-5,10H/b8-5+
InChIKey
WTLPAVBACRIHHC-VMPITWQZSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges