Merck
N2287
N744 tosylate
≥90% (HPLC), solid
Synonym(e):
3-(2-Hydroxyethyl)-2-[2-[[3-(2-hydroxyethyl)-5-methoxy-2-benzothiazolylidene]methyl]-1-butenyl]-5-methoxybenzothiazolium tosylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H29N2O4S2 · C7H7O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
656.83
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
purple/blue
solubility
DMSO: ~10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CCC(\C=C2/Sc3ccc(OC)cc3N2CCO)=C/c4sc5ccc(OC)cc5[n+]4CCO
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of tau aggregation.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Carmen Chirita et al.
Biochemistry, 43(10), 2879-2887 (2004-03-10)
Alzheimer's disease is defined in part by the intraneuronal accumulation of filaments comprised of the microtubule associated protein tau. Because animal model studies suggest that a toxic gain of function accompanies tau aggregation in neurons, selective pharmacological inhibitors of the