Merck
N2257
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl 1-thio-β-D-galactopyranoside
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15NO7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OCC1OC(Sc2ccc(cc2)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable