Merck
N1001
1-Naphthyl valerate
liquid
Synonym(e):
Pentanoic acid 1-naphthyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H16O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
color
colorless to pale yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C15H16O2/c1-2-3-11-15(16)17-14-10-6-8-12-7-4-5-9-13(12)14/h4-10H,2-3,11H2,1H3
InChI key
GRGNAHUPACBFOF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Christian Haenig et al.
Cell reports, 32(7), 108050-108050 (2020-08-20)
Interactome maps are valuable resources to elucidate protein function and disease mechanisms. Here, we report on an interactome map that focuses on neurodegenerative disease (ND), connects ∼5,000 human proteins via ∼30,000 candidate interactions and is generated by systematic yeast two-hybrid