Fortfahren mit
N0893
Natrium-1-Nonansulfonat
~98%
Synonym(e):
1-Nonansulfonsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 264,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 716,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)8SO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.30
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3738676
€ 264,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
anionic
Quality Segment
assay
~98%
form
powder
shelf life
limitedshelf life, expiry date on the label
mol wt
230.30 g/mol
technique(s)
protein purification: suitable
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C9H20O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(10,11)12;/h2-9H2,1H3,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
RUYRDULZOKULPK-UHFFFAOYSA-M
Application
Natrium-1-nonansulfonat wird in einer Studie verwendet, in der die Nutzung von para-Hydroxybenzoesäure (p-HBA) als indirekter UV-Nachweispuffer für die Kapillarzonen-Elektrophorese (CZE) untersucht wurde. Ebenso wird es in einer Studie genutzt, die die Beziehung zwischen der zirkulierenden Menge Lipoprotein-assoziierter Phospholipase A2 (Lp-PLA2) und der koronaren Plaquebelastung erforscht. [1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H52695053474316
description
~98%
description
≥98% (elemental analysis)
description
≥97.0% (TLC)
description
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (T)
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
~98%
assay
≥98% (elemental analysis)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥99.0% (T)
description
anionic
description
anionic
description
anionic
description
anionic
mol wt
230.30 g/mol
mol wt
188.22 g/mol
mol wt
471.61 g/mol
mol wt
230.30 g/mol
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natrium-1-Nonansulfonat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)