Merck
N0751
2-Naphthyl stearate
~95%
Synonym(e):
Octadecanoic acid 2-naphthyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H42O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
410.63
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-742-2
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~95%
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C28H42O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21-28(29)30-27-23-22-25-19-17-18-20-26(25)24-27/h17-20,22-24H,2-16,21H2,1H3
InChI key
JIMMXKUAHBEQPE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)