Merck
N0516
SAFC
Nitrendipin
~98%
Synonym(e):
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridindicarbonsäure-ethyl-methyl-ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H20N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.36
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
~98%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C18H20N2O6/c1-5-26-18(22)15-11(3)19-10(2)14(17(21)25-4)16(15)12-7-6-8-13(9-12)20(23)24/h6-9,16,19H,5H2,1-4H3
InChIKey
PVHUJELLJLJGLN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)