Merck
N0251
Sigma-Aldrich
2-(1-Naphthyl)-5-phenyl-oxazol
suitable for liquid scintillation spectrometry, crystalline
Synonym(e):
α-NPO
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H13NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.31
Beilstein:
210666
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Form
crystalline
Farbe
light green
Eignung
suitable for liquid scintillation spectrometry
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
c1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3cccc4ccccc34
InChI
1S/C19H13NO/c1-2-8-15(9-3-1)18-13-20-19(21-18)17-12-6-10-14-7-4-5-11-16(14)17/h1-13H
InChIKey
WWVFJJKBBZXWFV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)