Fortfahren mit
MTCT1111
MTC Bio Disposable Test Tubes
capacity 3 mL, polystyrene, neck (rimless)
Synonym(e):
plastic tube, sample tube, MTC Bio T8742, disposable tube, laboratory tube
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121706
Capacity:
3 mL
Material:
neck (rimless), polystyrene , round
Sterility:
non-sterile
Packaging:
case of × 5000 ea (10 bags of 500ea)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
neck (rimless), polystyrene , round
sterility
non-sterile
packaging
case of × 5000 ea (10 bags of 500ea)
manufacturer/tradename
MTC Bio T1111
capacity
3 mL
diam. × L
12 mm × 60 mm
suitability
suitable for (cell culture)
General description
Bulk packed, economical test tubes for high volume users. Supplied non-sterile and without caps, available in either translucent polypropylene or crystal clear polystyrene. Caps can be ordered separately.
Test Tube / Culture Tube, 12x60mm, 3mL, PS, rimless, no cap, non-sterile, 10 bags of 500 tubes, 5000/cs
Features and Benefits
  • Round Bottoms
  • Non-Sterile
  • Plug Caps Available Separately
  • Resealable Zip Bags
  • Non-Graduated
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC Bio Disposable Test Tubes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)