Merck
MTCC4015
MTC Bio SureStrain Reducing Adaptor
for use with 15mL, 17x100mm, 12x75mm and 5mL conical for use with 15mL, 17x100mm, 12x75mm and 5mL conical tubes
Synonym(e):
cell sieve adaptor, cell strainer adaptor, MTC Bio C4015, connector, coupling
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41104932
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 25 ea
manufacturer/tradename
MTC Bio C4015
General description
Reducing Adapter for 15mL/5mL tubes, 25/pk
Features and Benefits
  • Advanced design – faster flow through
  • Compatible with 6-well plates
  • Interlocking and stackable
  • Sterile; RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
  • Four 1.5mm feet for straining into flat plates and dishes
  • Designed for use with 50mL tubes
Adapter for 15mL tubes included*
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
SureStrain is a trademark of MTC Bio
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)