Fortfahren mit
MTCC3205C
MTC Bio ClearSeal Graduated Screw Cap Microtubes
capacity 0.5 mL, sterile, cap, natural, conical bottom, pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
Synonym(e):
centrifuge tube, screw-cap tube, MTC Bio C3205-C, closure, plastic cap
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Material:
clear cap, clear tube, conical bottom, polypropylene , round , screw top cap
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear cap, clear tube, conical bottom, polypropylene , round , screw top cap
sterility
sterile
feature
cap natural
packaging
pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
manufacturer/tradename
MTC Bio C3205-C
parameter
21,000 xcg speed
capacity
0.5 mL
General description
Screw-cap microtubes include assembled caps with silicone O-rings that assure a leakproof seal from -86°C to +121°C and can be centrifuged at up to 22,000×g.
Legal Information
ClearSeal is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)